Learn More
Thermo Scientific™ Base de agar TSC para perfringens (deshidratado)
Product Code. 10671475
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Unit Size:
500 GR
Product Code. Cantidad Unit Size
10671475 500 g 500 GR
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10671475 Supplier Thermo Scientific™ Supplier No. CM0587B
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    342.00€
    181.88€ / 500 g
    Ahorro 160.12€
    46% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Aísle selectivamente e identifique provisionalmente Clostridium perfringens en muestras de alimentos con este medio basal.
Aísle selectivamente e identifique provisionalmente Clostridium perfringens en muestras de alimentos con la Base de agar TSC para perfringens (deshidratada) Thermo Scientific™ Oxoid™. El medio se puede utilizar solo o con agentes selectivos para formar Agar triptosa-sulfito (TS), Agar triptosa-sulfito cicloserina (TSC)1 o Agar Shahadi Ferguson Perfringens (SPF)2 para la identificación provisional y recuento de Clostridium perfringens.
La peptona de carne, la peptona de soja y los extractos de levadura proporcionan nutrientes esenciales y vitaminas para el desarrollo de clostridia. El metabisulfito sódico y el citrato de amonio férrico funcionan como indicador de la reducción del sulfuro, que se indica mediante colonias de color negro.
Algunas cepas de Clostridium perfringens pueden producir una zona opaca alrededor de la colonia debido a la actividad de la lecitinasa, pero esto no se considera un efecto universal para todas las cepas de Clostridium perfringens después de la incubación nocturna3, y tanto las colonias positivas a lecitinasa negras como las colonias negras negativas a lecitinasa deben considerarse Clostridium perfringens presuntivas en el Agar TSC y deben llevarse a cabo ensayos de confirmación.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Descripción Base de agar de perfringens (TSC/SFP)
Formulario Polvo
Tipo de producto Agar
Cantidad 500 g
Producción Para medios de 10,9 l
Solo para uso en laboratorio