Learn More
Thermo Scientific™ Suplemento de SFP Perfringens Oxoid™
Descripción
El suplemento de SFP de perfringens Oxoid se usa para el aislamiento selectivo de Clostridium perfringens.
- Añadir a la base de agar de perfringens, TSC, n.º de referencia CM0587B
- Cada vial suministra 500 ml de medio
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Suplemento de SFP Perfringens |
| Formulario | Liofilizado |
| Tipo de producto | Suplemento |
| Cantidad | 10/paq. |
| Producción | Cada vial para 500 ml de medio |
| Especie | Perfringens |