Learn More
Thermo Scientific™ Agua de peptona (deshidratada)
Descripción
Cultive gran variedad de microorganismos con el agua de peptona Thermo Scientific™ Oxoid™ (deshidratada). Este medio basal se utiliza como medio de proliferación o como base para los medios de fermentación de carbohidratos. Un cultivo puro en agua de peptona es un inóculo práctico para una serie de tubos de fermentación u otros medios de diagnóstico.
Se recomienda el uso del agua de peptona para estudiar la capacidad de un microorganismo de fermentar un carbohidrato específico que facilite la diferenciación de géneros y especies. El agua de peptona, ajustada a un pH de 8,4, es apta para el cultivo y el enriquecimiento de Vibrio cholerae procedente de material infectado.
El agua de peptona se puede modificar para su uso en pruebas de fermentación de carbohidratos mediante la incorporación del indicador de Andrade.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Agua de peptona |
| Formulario | Polvo |
| Tipo de producto | Caldo |
| Cantidad | 500 g |
| Producción | Para medios de 33,3 l |
Solo para uso en laboratorio