Learn More
Thermo Scientific™ Peptona P Oxoid™
Código de producto. 10158822
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Tamaño de la unidad:
500 g
10158822 500 g 500 g
1 options
Código de producto. 10158822 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor LP0049B
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
La Peptona P Thermo Scientific™ Oxoid es una digestión péptica que cumple la especificación USP de digestiones pépticas de tejido animal.
La Peptona P Thermo Scientific™ Oxoid es una digestión péptica que cumple la especificación USP de digestiones pépticas de tejido animal.
  • El alto contenido de azufre la hace ideal para su uso en medios de cultivo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Deshidratada; peptona P
Formulario Polvo
Tipo de producto peptona
Cantidad 500 g