Learn More
Thermo Scientific™ Oxoid™ Peptone P
Código de producto. 18846956
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Código de producto. Cantidad
18846956 500 g
1 options
Código de producto. 18846956 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor LP0149B
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    331.00€
    131.11€ / 500 g
    Ahorro 199.89€
    60% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Thermo Scientific™ Oxoid Peptone P is a peptic digest which conforms to the USP specification.
Thermo Scientific™ Oxoid Peptone P is a peptic digest which conforms to the USP specification of peptic digests of animal tissue.
The high sulphur content makes it ideal for use in culture media.
  • The high sulphur content makes it ideal for use in culture media
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Dehydrated Powder, Ambient & Dry Storage
Formulario Dehydrated Powder
Tipo de producto Peptone
Para utilizar con (aplicación) Culture media
Cantidad 500 g
Protein Source Pork
For Research Use or Further Manufacturing. Not for diagnostic use or direct administration into humans or animals.