Learn More
Thermo Scientific™ Oxoid™ Peptone Mycological
Código de producto. 10630195
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Tamaño de la unidad:
500 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10630195 500 g 500 g
1 options
Código de producto. 10630195 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor LP0040B
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    803.11€
    630.72€ / 500 g
    Ahorro 172.39€
    21% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Oxoid Peptone Mycological is a mycological peptone developed for isolation of pathogenic and nonpathogenic fungi.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Peptona micológica
Formulario Polvo
Tipo de producto peptona
Cantidad 500 g