Learn More
Thermo Scientific™ Base de agar de cribado de resistencia a la oxacilina (deshidratada)
Código de producto. 10301593
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Tamaño de la unidad:
500 g
10301593 500 g 500 g
1 options
Código de producto. 10301593 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor CM1008B
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Detecte el Staphylococcus aureus resistente a la meticilina (SARM) directamente a partir de muestras de hisopo rutinatias con este medio selectivo.
Detecte el Staphylococcus aureus resistente a la meticilina (SARM) directamente de muestras de hisopo rutinarias con la base de agar de cribado de resistencia a la oxacilina Thermo Scientific™ Oxoid™ (deshidratada) combinándola con el suplemento selectivo ORSAB (SR0195).
La base de agar de cribado de resistencia a la oxacilina se basa en el agar de sal de manitol CM0085 tradicional con una reducción de la concentración de sal de 75 g/l (7,5 %) a 55 g/l (5,5 %). Este nivel más bajo de sal sigue siendo suficiente para inhibir la mayoría de las bacterias aparte de las estafilocócicas, al mismo tiempo que optimiza el crecimiento de números bajos de SARM.
El agar de cribado de resistencia a la oxacilina está diseñado para servir como medio para detectar el Staphylococcus aureus resistente a la meticilina (SARM) directamente a partir de muestras de hisopo rutinarias. La detección precoz de la colonización por SARM en pacientes y personal es esencial para prevenir epidemias.
  • Selectivo: La oxacilina, la polimixina B y la alta concentración de sal hacen que el medio sea selectivo para el Staphylococcus aureus resistente a la meticilina (SARM).
  • Fácil de leer: las colonias de SARM azul intenso son fáciles de leer sobre un fondo incoloro, lo que permite identificar fácilmente el organismo en cultivos mixtos.
El agar de cribado de resistencia a la oxacilina es un medio nutritivo y selectivo que contiene peptona para fomentar el crecimiento; una alta concentración de sal y cloruro de litio para suprimir el desarrollo de las bacterias no estafilocócicas con manitol, y azul de anilina para la detección de la fermentación de manitol.
El suplemento selectivo SR0195 de ORSAB contiene los siguientes antibióticos: 2 mg/l de oxacilina para inhibir el staphylococcus aureus sensible a la meticilina (SASM) y polimixina B para la supresión de otras bacterias capaces de crecer a una concentración de sal tan alta, como, por ejemplo, las Proteus spp.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Descripción Base de agar de cribado de resistencia a la oxacilina
Formulario Polvo
Tipo de producto Agar
Cantidad 500 g
Producción Para medios de 4,8 l
Solo para uso en laboratorio