Learn More
Thermo Scientific™ Agar de suero naranja (deshidratado)
Código de producto. 10681665
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Tamaño de la unidad:
500 g
10681665 500 g 500 g
1 options
Código de producto. 10681665 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor CM0657B
Aísle y cuente los microorganismos capaces de sobrevivir a productos cítricos con este medio
Aísle y haga recuento de organismos de alteraciones de productos cítricos con el Agar de suero naranja (deshidratado) Thermo Scientific™ Oxoid™. El Agar de suero de naranja se ha desarrollado específicamente para el aislamiento y el recuento de microorganismos capaces de sobrevivir a productos cítricos.1 El bajo pH de estos productos limita el crecimiento de microorganismos a aquellos capaces de tolerar el entorno ácido.
Los organismos que crecen en zumos cítricos exprimidos y concentrados son bacterias de ácido acético y ácido láctico, levaduras y mohos2. De este grupo de microorganismos, las bacterias de ácido láctico son la causa de alteraciones. Se han identificado como Lactobacillus plantarum, Lactobacillus brevis, Leuconostoc mesenteroides y Leuconostoc dextranicum3.
La triptona del medio proporciona aminoácidos y otras sustancias nitrogenadas complejas, mientras que la glucosa es un carbohidrato fermentable y una fuente de energía. El extracto de levadura aporta vitaminas que estimulan el crecimiento. El suero naranja proporciona un entorno óptimo para la recuperación de microorganismos tolerantes al ácido de frutas cítricas.
En estudios comparativos realizados por Murdock et ál.4 se apreció que el Agar de suero de naranja era un medio superior en comparación con otros medios utilizados para el recuento total y la detección de organismos de alteraciones.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Agar de suero naranja
Formulario Polvo
Tipo de producto Agar
Cantidad 500 g
Producción Para medios de 13,5 l
Solo para uso en laboratorio