Learn More
Thermo Scientific™ Oxoid™ ONE Broth-Listeria Supplement
Descripción
The Oxoid ONE Broth-Listeria is for the selective enrichment broth for Listeria species from food samples in 24 hours.
Caldo ONE-Listeria: Formulación típica
- Peptona: 26 g/l; mezcla de carbohidratos: 6 g/l; mezcla de sal: 10 g/l con un pH final de 7,4 ± 0,2 a 25 °C
Aspecto:
- Medio deshidratado: polvo de color paja de flujo libre
- Suplemento selectivo: pellet naranja/amarillo liofilizado
- Medio preparado: líquido transparente de color paja oscuro
Nota:
Instrucciones de formulación
- Suspenda 22 g de una base de caldo ONE-Listeria en 500 ml (44 g/l) de agua destilada
- Mezcle bien y esterilice en autoclave a 121 °C durante 15 minutos
- Enfríe el medio por debajo de 50 °C y añada asépticamente el contenido de un vial de un Suplemento selectivo de caldo ONE - Listeria (n.º art. SR0234) reconstituido según lo indicado
Protocolo de prueba
- Añada 25 g de muestra de alimentos a 225 ml de caldo ONE-Listeria y homogenice durante un mínimo de 30 segundos para mezclar la muestra
- Incube el caldo sin agitación a 30 °C durante 24 ± 2 horas
- Confirme las presuntas colonias en las placas de agar como especies de Listeria monocytogenes o Listeria mediante métodos apropiados (por ejemplo, mediante tinción de Gram, catalasa, oxidasa, kit de pruebas de látex para listeria Oxoid [n.º art. DR1126])
- Oxoid O.B.I.S. mono [n.º art. ID0600], Listeria Microbact 12 l (N.º MB1128])
Agite suavemente la bolsa y, con un bucle microbiológico, retire 10 μl e inocule en un medio de agar adecuado, por ejemplo, el agar para listeria Brilliance (n.º art. N.° CM1080, SR0222 y SR0228) e incube correctamente (37 °C durante 24-48 horas)
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Suplemento de Caldo-Listeria ONE |
| Formulario | Liofilizado |
| Tipo de producto | Suplemento |
| Cantidad | 10/paq. |
| Producción | Cada vial para 2,25 L de medio |
| Especie | Listeria |
Solo para uso en laboratorio
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.