Learn More
Thermo Scientific™ Oxoid™ ONE Broth-Listeria
Código de producto. 12724146
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Tamaño de la unidad:
500 g
12724146 500 g 500 g
1 options
Código de producto. 12724146 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor CM1066B
Oxoid ONE Broth-Listeria is a selective enrichment broth for Listeria species from food samples in 24 hours.
Oxoid ONE Broth-Listeria is a selective enrichment broth for Listeria species in food samples in 24 hours. Novel enrichment broth balances a mix of peptones, carbohydrates and salts for optimal resuscitation, recovery and growth of even low numbers of Listeria spp.
Requiere un suplemento de caldo ONE-Listeria, n.º ref. SR00234E.
Caldo ONE-Listeria: Formulación típica
  • Peptona: 26 g/l; mezcla de carbohidratos: 6 g/l; mezcla de sal: 10 g/l con un pH final de 7,4 ± 0,2 a 25 °C
Aspecto:
  • Medio deshidratado: polvo de color paja de flujo libre
  • Suplemento selectivo: pellet naranja/amarillo liofilizado
  • Medio preparado: líquido transparente de color paja oscuro
Instrucciones de formulación
  • Suspenda 22 g de una Base de caldo ONE-Listeria en 500 ml (44 g/l) de agua destilada
  • Mezcle bien y esterilice en autoclave a 121 °C durante 15 minutos
  • Enfríe el medio por debajo de 50 °C y añada asépticamente el contenido de un vial de un Suplemento selectivo de caldo ONE - Listeria (n.º art. SR0234) reconstituido según lo indicado
Protocolo de prueba
  • Añada 25 g de muestra de alimentos a 225 ml de caldo ONE-Listeria y homogenice durante un mínimo de 30 segundos para mezclar la muestra
  • Incube el caldo sin agitación a 30 °C durante 24 horas
  • Agite suavemente la bolsa y, con un bucle microbiológico, retire 10 μl e inocule en un medio de agar adecuado, por ejemplo, el agar para listeria Brilliance (n.º art. N.° CM1080, SR0222 y SR0228) e incube correctamente (37 °C durante 24-48 horas)
  • Confirme las presuntas colonias en las placas de agar como especies de Listeria monocytogenes o Listeria mediante métodos apropiados (por ejemplo, mediante tinción de Gram, catalasa, oxidasa, kit de pruebas de látex para listeria Oxoid [n.º art. DR1126])
  • Oxoid O.B.I.S. mono [n.º art. ID0600], Listeria Microbact 12 l (N.º MB1128])
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Caldo ONE - Listeria
Formulario Polvo
Tipo de producto Medios de cultivo deshidratados
Cantidad 500 g
Producción Para medios de 11,4 l
Especie Listeria
Solo para uso en laboratorio