Learn More
Thermo Scientific™ Sistema de identificación bioquímica Oxoid Biochemical Identification System (O.B.I.S.) PYR
Código de producto. 11483969
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
Kit para 60 pruebas
Tamaño de la unidad:
60 tests
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11483969 Kit para 60 pruebas 60 tests
1 options
Código de producto. 11483969 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor ID0580M
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
Determine rápidamente la actividad de PYRasa en estreptococos y especies de Citrobacter con este sistema de identificación bioquímica.
Determine rápidamente la actividad de PYRasa en estreptococos y especies de Citrobacter con el sistema de identificación bioquímica Thermo Scientific™ Oxoid™ Biochemical Identification System (O.B.I.S.) PYR. Esta prueba colorimétrica rápida ofrece resultados sencillos y rápidos para la determinación de la actividad de PYRasa en estreptococos y especies de Citrobacter, lo que ofrece una rápida alternativa de diagnóstico a los métodos de cultivo que requieren mucho tiempo. Además, se puede utilizar la misma actividad enzimática para ayudar a diferenciar especies de Salmonella de especies de Citrobacter y otras Enterobacteriaceae1,2.
Utilice O.B.I.S. PYR como una rápida alternativa de diagnóstico a los métodos de cultivo que requieren mucho tiempo.
  • Sencillo: fácil de implementar
  • Rápida: resultados en 6 minutos tras probar las colonias sospechosas
  • Sustratos no cancerígenos
La prueba O.B.I.S. - PYR utiliza tarjetas de ensayo impregnadas con ácido L-piroglutámico 7-amino-4-metilcumarina (7AMC) y dimetilaminocinnamaldehído para la detección de la actividad de PYRasa. La hidrólisis enzimática de este sustrato por enterococos, estreptococos del grupo A y especies de Citrobacter produce un color morado tras la adición de la solución de desarrollo3.
Hemos desarrollado un nuevo sistema de pruebas de PYRasa4 utilizando un sustrato no cancerígeno en respuesta a los problemas de salud relacionados con el uso de β-naftilamida (un potente carcinógeno)5. El área de PYRasa en la prueba O.B.I.S. PYR está impregnada con ácido L-piroglutámico 7-amino-4-metilcumarina (7AMC)4. El dimetilaminocinnamaldehído se utiliza como reactivo de desarrollo de color. La hidrólisis enzimática del sustrato produce un color morado al añadir la solución de desarrollo de la prueba O.B.I.S. PYR4.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Descripción O.B.I.S. PYR
Analitos detectables Actividad de PYRasa
Incluye Tarjetas de prueba, solución de desarrollo, solución de tampón
Cantidad Kit para 60 pruebas