Learn More
Thermo Scientific™ Sistema de identificación bioquímica Oxoid Biochemical Identification System (O.B.I.S.) Mono
Código de producto. 11493969
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
Kit para 60 pruebas
Tamaño de la unidad:
60 tests
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11493969 Kit para 60 pruebas 60 tests
1 options
Código de producto. 11493969 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor ID0600M
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    414.00€
    227.73€ / 60 tests
    Ahorro 186.27€
    44% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
Diferencie rápidamente Listeria monocytogenes de otras especies de Listeria con este sistema de identificación bioquímica.
Diferencie rápidamente Listeria monocytogenes de otras especies de Listeria con el sistema de identificación bioquímica Thermo Scientific™ Oxoid™ Biochemical Identification System (O.B.I.S.) mono. Esta prueba colorimétrica rápida ofrece resultados sencillos y rápidos para la determinación de D-alanil aminopeptidasa (DALAasa). Se ha diseñado para la diferenciación de presuntas especies de Listeria que se han aislado de medios selectivos y se han chapado en un medio secundario para realizar nuevas pruebas bioquímicas.
La identificación de Listeria monocytogenes depende de la falta de la enzima D-alanil aminopeptidasa.1,2,3
Listeria monocytogenes es la especie patógena de Listeria más común. Se ha demostrado su efecto patógeno en humanos y animales.
Utilice O.B.I.S. mono para diferenciar rápidamente Listeria monocytogenes de otras especies de Listeria, lo que reduce la necesidad de una identificación bioquímica completa de colonias sospechosas.
  • Sencillo: fácil de implementar
  • Rápida: resultados en 6 minutos tras probar las colonias sospechosas
  • Sustrato no cancerígeno
Hemos desarrollado un nuevo sistema de pruebas de aminopeptidasa4 utilizando un sustrato no cancerígeno en respuesta a los problemas de salud relacionados con los conjugados de aminoácidos de ß 5-naftilamida5,6, ya que son potentes carcinógenos.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Analitos detectables Listeria monocytogenes de otras especies de Listeria de cultivo
Cantidad Kit para 60 pruebas