Learn More
Thermo Scientific™ Sistema de identificación bioquímica Oxoid Biochemical Identification System (O.B.I.S.) Campy
Código de producto. 13226059
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
Kit para 60 pruebas
Tamaño de la unidad:
60 tests
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
13226059 Kit para 60 pruebas 60 tests
1 options
Código de producto. 13226059 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor ID0800M
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
Diferencie rápidamente las especies de Campylobacter, Helicobacter y Arcobacter de otros organismos gramnegativos con este sistema de identificación bioquímica.
Diferencie rápidamente las especies de Campylobacter, Helicobacter y Arcobacter de otros organismos gramnegativos con la prueba campy del sistema de identificación bioquímica Thermo Scientific™ Oxoid™ Biochemical Identification System (O.B.I.S.). Esta prueba colorimétrica rápida ofrece resultados sencillos y rápidos para la detección de L-alanil aminopeptidasa en organismos gramnegativos. Se ha diseñado para la diferenciación de especies de Campylobacter, Helicobacter y Arcobacter de otros organismos gramnegativos e incorpora una prueba de lisis de Gram que demostrará el estado de Gram.
Utilice la prueba campy O.B.I.S. para la diferenciación rápida de especies de Campylobacter, Helicobacter y Arcobacter de todos los demás organismos gramnegativos1.
  • Sencillo: fácil de implementar
  • Rápida: resultados en 6 minutos tras probar las colonias sospechosas
La prueba campy O.B.I.S. diferencia especies de Campylobacter, Helicobacter y Arcobacter de todos los demás organismos gramnegativos1. A diferencia de otros organismos gramnegativos, las Campylobacteraceae no poseen la enzima L-alanil aminopeptidasa (L-ALA). La prueba campy O.B.I.S. incorpora una prueba rápida para detectar esta enzima y un reactivo de lisis de Gram para determinar rápidamente el estado de Gram. En primer lugar, se debe realizar la prueba de lisis de Gram (o una tinción de Gram). Esta prueba diferencia entre bacterias grampositivas y gramnegativas2.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Campy O.B.I.S.
Analitos detectables Campilobacterias respecto a otros organismos con morfología de colonias similar en dos minutos.
Cantidad Kit para 60 pruebas