Learn More
Thermo Scientific™ Discos para sensibilidad antimicrobiana con neomicina Oxoid™ (vet)
Código de producto. 15539204
Cambiar vista
Click to view available options
Concentración:
30µg
Tamaño de la unidad:
paquete de 250
Código de producto. Concentración Tamaño de la unidad
15539204 30µg paquete de 250
1 options
Código de producto. 15539204 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor CT0033B
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    71.27€
    54.96€ / paquete de 250
    Ahorro 16.31€
    22% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Determine la sensibilidad de los microorganismos usando métodos AST manuales y una amplia gama de discos para antibiogramas manuales de gran calidad y fácil uso.
Determine manualmente la sensibilidad a antibióticos de los microorganismos utilizando métodos de prueba de sensibilidad antimicrobiana (AST) junto con discos de sensibilidad antimicrobiana con neomicina Thermo Scientific™ Oxoid™ fiables y fáciles de usar.
Es fácil de usar gracias a los cartuchos con resorte irrompible, las etiquetas fáciles de leer y los indicadores de final de cartucho.
La difusión en disco no solo clasifica los microorganismos resistentes, intermedios y sensibles mediante resultados cuantitativos, sino que también proporciona una indicación visual de lo siguiente:
  • Nivel de inóculo
  • Presencia de contaminación
  • Virus mutantes resistentes
  • Actividad de la beta-lactamasa
  • Antagonismo y la sinergia entre los antibióticos
Cada cartucho se encuentra sellado individualmente con un desecante para mantener un nivel de humedad de <2 %, lo que garantiza la estabilidad a largo plazo.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific, que combina potentes productos de prueba manuales, semiautomáticos y completamente automatizados y una amplia línea de productos de diagnóstico y medios para ofrecer una solución integral a fin de proporcionar rápidamente los productos que necesita y los resultados de calidad de los que depende su laboratorio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Agentes antimicrobianos Neomicina
Certificaciones/conformidad Cumple con las directrices CLSI
Concentración 30µg
Descripción Discos para sensibilidad antimicrobiana con neomicina Oxoid
Código de antibiótico N
Tipo de producto Discos para antibiogramas
Tipo de prueba Sensibilidad antimicrobiana
N.° por paquete 5 cartuchos/paq.
Tipo de empaquetado 50 discos/cartucho
Cantidad 50 discos/cartucho