Learn More
Thermo Scientific™ Discos para antibiogramas con ácido nalidíxico Oxoid™
Código de producto. 10249712
Change view
Click to view available options
Concentración:
30µg
Tamaño de la unidad:
250 PCS
Código de producto. Concentración unitSize
10249712 30µg 250 PCS
1 options
Código de producto. 10249712 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor CT0031B
Determine la sensibilidad de los microorganismos usando métodos AST manuales y una amplia gama de discos para antibiogramas manuales de gran calidad y fácil uso.
Determine manualmente la sensibilidad a los antibióticos de los microorganismos utilizando métodos de prueba de sensibilidad antimicrobiana (AST) junto con los discos de sensibilidad antimicrobiana con ácido nalidíxico Thermo Scientific™ Oxoid™ fiables y fáciles de utilizar.
Es fácil de usar gracias a los cartuchos con resorte irrompible, las etiquetas fáciles de leer y los indicadores de final de cartucho.
La difusión en disco no solo clasifica los microorganismos resistentes, intermedios y sensibles mediante resultados cuantitativos, sino que también proporciona una indicación visual de lo siguiente:
  • Nivel de inóculo
  • Presencia de contaminación
  • Virus mutantes resistentes
  • Actividad beta-lactamasa
  • Antagonismo y sinergia entre antibióticos
Cada cartucho se encuentra sellado individualmente con un desecante para mantener un nivel de humedad de <2 %, lo que garantiza la estabilidad a largo plazo.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific, que combina potentes productos de prueba manuales, semiautomáticos y completamente automatizados y una amplia línea de productos de diagnóstico y medios para ofrecer una solución integral a fin de proporcionar rápidamente los productos que necesita y los resultados de calidad de los que depende su laboratorio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Agentes antimicrobianos Ácido nalidíxico
Certificaciones/conformidad Cumple con las directrices CLSI, BSAC, EUCAST, SFM
Concentración 30µg
Descripción Discos para antibiogramas con ácido nalidíxico Oxoid
Código de antibiótico ND
Tipo de producto Discos para antibiogramas
Tipo de prueba Sensibilidad antimicrobiana
N.° por paquete 5 cartuchos/paq.
Tipo de empaquetado 50 discos/cartucho
Cantidad 50 discos/cartucho