Learn More
Thermo Scientific™ Base de agar de Mycoplasma (deshidratada)
Descripción
Cultive y aísle especies de Mycoplasma con este medio basal cuando se utiliza con cualquier suplemento satisfactorio.
Cultive y aísle especies de Mycoplasma con la base de Agar de micoplasma Thermo Scientific™ Oxoid™ (deshidratada) cuando se utiliza con cualquier factor complementario satisfactorio para el crecimiento de Mycoplasma (PPLO).
Para el cultivo de Mycoplasma, el medio y todos los suplementos deben estar libres de cualquier sustancia tóxica, incluso en pequeñas cantidades1. La Base de agar de Mycoplasma está libre de tales sustancias inhibidoras o tóxicas. También contiene un suplemento mineral especial que mejora las características de crecimiento y de colonia de las micoplasmas sin interferir con la claridad del medio.
Mycoplasma es un género mollicute de bacterias que carecen de una pared celular alrededor de sus membranas celulares. Esta característica los hace naturalmente resistentes a muchos antibióticos comunes tales como la penicilina u otros antibióticos beta-lactam dirigidos a la síntesis de la pared celular. Pueden ser parásitos o saprotróficos. Son principalmente parásitos en la superficie de las células epiteliales humanas y animales.
La Base de Agar de Mycoplasma se formula como medio basal destinado a ser enriquecido con cualquier factor complementario satisfactorio utilizado para el crecimiento de micoplasmas.
La mayoría de micoplasmas requiere medios enriquecidos con suero para un buen crecimiento. También son necesarios agentes antibacterianos para prevenir el crecimiento excesivo de las micoplasmas de crecimiento lento por la acción de organismos contaminantes.
Dos suplementos, Suplemento de Mycoplasma-G SR0059 y Suplemento de Mycoplasma-P SR0060 se han desarrollado para mejorar el crecimiento de micoplasmas. Suplemento de Mycoplasma-G SR0059 es un suplemento general que cuando se añade a la Base de agar de Mycoplasma produce un medio selectivo completo para la propagación de especies de Mycoplasma que requieren esterol del tipo clásico.
El Suplemento de Mycoplasma-P SR0060 es un suplemento líquido basado en la formulación recomendada por el Mycoplasma Reference Laboratory, CPHLS, Colindale, que se utiliza junto con la Base de agar de Mycoplasma para formar un medio bifásico para el aislamiento y la identificación preliminar de Mycoplasma pneumoniae.
Muchas especies de micoplasmas son aeróbicos o anaeróbicos facultativos, pero algunos prefieren condiciones microaerofílicas con la adición de dióxido de carbono, o anaerobiosis estricta.
Las cepas patógenas crecen mejor a 35 °C mientras que las cepas saprófitas crecen a menudo a una temperatura de entre 22 °C y 30 °C, las cepas T tienen una temperatura óptima de 36 °C.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Base de caldo de tetrationato Muller-Kauffmann |
| Formulario | Polvo |
| Tipo de producto | Agar |
| Cantidad | 500 g |
| Producción | Para medios de 30,5 l |
Solo para uso en laboratorio