Learn More
Thermo Scientific™ Oxoid™ Mueller-Hinton Agar +2% Sodium Chloride
Descripción
Support antimicrobial susceptibility testing with Mueller-Hinton Agar enriched with 2% Sodium Chloride, providing consistent and reliable results.
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Straw |
| Contenido y almacenamiento | 2°C to 12°C |
| Formato | 90 mm Plate |
| Origen de fabricación | Germany |
| Tipo de producto | Agar Plate |
| Peso de llenado | 17 g |
| Cantidad | 10 placas |