Learn More
Thermo Scientific™ Oxoid MRS Agar
Descripción
Cultivate, isolate and enumerate lactic acid bacteria with Thermo Scientific™ Oxoid™ MRS Agar. The formulation was developed by de Man, Rogosa and Sharpe1 to replace a variable product (tomato juice) and, at the same time, to provide a medium which would support good growth of lactobacilli in general, even those strains which showed poor growth in existing media. It gives more profuse growth of all strains of lactobacilli, especially the difficult and slow-growing strains of Lactobacillus brevis and Lactobacillus fermenti1,2.
Utilice M.R.S. MRS para el recuento y el aislamiento de bacterias ácido lácticas en muestras de alimentos. M.R.S. El agar favorece el crecimiento de bacterias ácido lácticas, entre las que se incluyen especies de los siguientes géneros: Lactobacillus, Streptococcus, Pediococcus, y Leuconostoc.
- Obtenga un rendimiento superior al medio de jugo de tomate de Briggs1 y al medio de jugo de tomate y extracto de carne de De Man
- Comodidad de los medios preparados listos para su uso
La formulación MRS fue desarrollada por de Man, Rogosa y Sharpe1 para sustituir un componente variable (jugo de tomate) y, al mismo tiempo, proporcionar un medio que podría favorecer el crecimiento adecuado de lactobacilos en general, incluso de las cepas que mostraban un crecimiento menor en el medio existente. M.R.S. El agar es superior al medio de jugo de tomate de Briggs2 y al del medio de jugo de tomate y extracto de carne de De Man. Favorece el crecimiento profuso de todas las cepas de lactobacilos, especialmente las cepas de crecimiento difícil y lento de Lactobacillus brevis y Lactobacillus fermenti.
Las bacterias del ácido láctico son grampositivas, catalasa y oxidasa negativas y son exigentes en sus necesidades nutricionales. La proliferación mejora considerablemente con condiciones microaeróbicas. Por lo general, las bacterias del ácido láctico muestran un crecimiento retardado y un tamaño de colonia menor que otros microorganismos. Pueden crecer demasiado en medios no selectivos, sobre todo si es necesaria una incubación de 2 a 4 días.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Amarillo pálido, transparente |
| Contenido y almacenamiento | De 2 °C a 10 °C |
| Descripción | M.R.S. Agar |
| Formato | Monoplaca de 90 mm |
| Origen de fabricación | Reino Unido |
| Tipo de producto | Agar |
| Peso de llenado | 19,5 g ± 1,0 g |
| Tipo de empaquetado | Embolsado en línea, una sola capa |
| Cantidad | 10/paq. |