Learn More
Thermo Scientific™ Base de medio Rappaport-Vassiliadis semisólido modificado (MRSV) (deshidratada)
Código de producto. 10095992
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Tamaño de la unidad:
500 g
10095992 500 g 500 g
1 options
Código de producto. 10095992 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor CM0910B
Detecte especies de Salmonella móviles procedentes de muestras medioambientales y de alimentos con este medio selectivo y semisólido.
Detecte especies móviles de Salmonella procedentes de muestras medioambientales y de alimentos con la base de medio Rappaport-Vassiliadis semisólido modificado Thermo Scientific™ Oxoid™ (deshidratada). El enriquecimiento de la movilidad del medio MSRV se ha diseñado como un método sencillo y sensible para el aislamiento de salmonelas. La eficacia del medio reside en la capacidad de las salmonelas de desplazarse a través del medio selectivo por delante de los microorganismos gramnegativos móviles competidores y, de este modo, producir halos opacos de proliferación.
Utilice el enriquecimiento de la movilidad del agar Rappaport-Vassiliadis semisólido modificado para aislar especies de Salmonella en muestras de alimentos y medioambientales relacionadas con la primera fase de la producción animal (como el polvo).
  • Un método sencillo y sensible para aislar salmonelas de muestras de alimentos y medioambientales.
  • La flora grampositiva se inhibe mediante novobiocina, pH bajo, altas concentraciones de cloruro de magnesio y malaquita verde.
  • El aislamiento se basa en la capacidad de las salmonelas de desplazarse a través del medio selectivo por delante de los microorganismos gramnegativos móviles competidores y, de este modo, producir halos opacos de proliferación.
El medio Rappaport-Vassiliadis semisólido modificado (MSRV) se basa en la formulación descrita por De Smedt et al., que ha demostrado detectar más muestras positivas de Salmonella que los procedimientos tradicionales de enriquecimiento1, 2. Estos hallazgos se han confirmado en otros estudios colaborativos3, 4.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Referencia industrial: Comité Nórdico de Análisis de Alimentos (NMKL).
Descripción Base de medio Rappaport-Vassiliadis semisólido modificado
Formulario Polvo
Tipo de producto Medios
Cantidad 500 g
Producción Para medios de 15,8 l
Solo para uso en laboratorio