Learn More
Thermo Scientific™ Suplemento selectivo de Brucella modificado Oxoid™
Click to view available options
Cantidad:
10/paq.
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Descripción
El suplemento selectivo de Brucella modificado Oxoid se usa para el cultivo y el aislamiento de especies de Brucella.
- Suplemento alternativo que contiene natamicina como sustituto de la cicloheximida
- Añadir a la base de agar para sangre n.º 2, n.º de referencia CM0271B o a la base de medio Brucella, n.º de referencia CM0169B
- Cada vial suministra 500 ml de medio
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Suplemento selectivo de Brucella modificado |
| Formulario | Liofilizado |
| Tipo de producto | Suplemento selectivo |
| Cantidad | 10/paq. |
| Producción | Cada vial para 500 ml de medio |
| Especie | Brucella |