Learn More
Thermo Scientific™ Suplemento selectivo de caldo Bolton modificado Oxoid™
Descripción
El suplemento selectivo de caldo Bolton modificado se usa para el enriquecimiento previo selectivo de especies de Campylobacter en muestras de alimentos.
- Suplemento alternativo que contiene anfotericina B como sustituto de la cicloheximida
- Añadir al caldo Bolton, ref. CM0983B
- Cada vial suministra 500 ml de medio.
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Suplemento selectivo de caldo Bolton modificado |
| Formulario | Liofilizado |
| Tipo de producto | Suplemento selectivo |
| Cantidad | 10/paq. |
| Producción | Cada vial para 500 ml de medio |
| Especie | Bolton |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- MODIFIED BOLTON Broth Selective Supplement
- Peligro
- Sensibilizante respiratorio Categoría 1
- Sensibilización cutánea Categoría 1
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/jabón.
- P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
- P284-[En caso de ventilación insuficiente,] llevar equipo de protección respiratoria.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- MIXTURE LIST-Contain: Cefoperazone (Cefobid), Vancomycin hydrochloride, Trimethoprim lactate, Amphotericin B