Learn More
Thermo Scientific™ Conjunto de reactivos Staph Fast Blue Oxoid™ Microbact™
Código de producto. 13265599
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 frascos de 10 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
13265599 2 frascos de 10 ml paquete de 2
1 options
Código de producto. 13265599 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor MB1588A
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    138.00€
    84.20€ / paquete de 2
    Ahorro 53.80€
    38% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-12-2026
Simplifique la identificación de estafilococos, incluido Staphylococcus aureus y estafilococos coagulasa negativos, con el conjunto de reactivos Staph Fast Blue Oxoid™ Microbact™ Thermo Scientific™.
Simplifique la identificación de estafilococos, incluido el Staphylococcus aureus y los estafilococos coagulasa-negativos (ECN) con el conjunto de reactivos Staph Fast Blue Oxoid™ Microbact™ Thermo Scientific™. Este set se utiliza en la prueba de beta-galactosidasa para obtener unos resultados rápidos, fiables y de fácil lectura.
Este conjunto de reactivos, que se utiliza en la prueba de betagalactosidasa, permite una identificación sencilla de los estafilococos, incluido el Staphylococcus aureus y los estafilococos coagulasa-negativos (ECN).
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific, que combina potentes productos para pruebas manuales, semiautomáticas y completamente automatizadas y una completa línea de productos de diagnóstico y medios de cultivo para ofrecer una solución integral a fin de proporcionar rápidamente los productos que necesita y los resultados de calidad de los que depende su laboratorio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Set de reactivos Microbact Staph Fast Blue
Analitos detectables Especies de Staphylococcus, incluidos Staphylococcus aureus y los estafilococos coagulasa-negativos, reacción de betagalactosidasa en Microbact 12S.
Tipo Juego de reactivos para el kit de prueba de Staphylococcus aureus
Tipo de empaquetado 1 caja
Cantidad 2 frascos de 10 ml
Clase de organismo diana Staphylococcus aureus