Learn More
Thermo Scientific™ Kit Oxoid™ Microbact™ Listeria 12 l.
Descripción
Simplificar la identificación de Listeria spp., incluyendo Listeria monocytogenes, el principal agente causal de la listeriosis humana, con el sistema de identificación bioquímico completo y autónomo Thermo Scientific™ Oxoid™ Microbact™ Listeria 12 l —. Cada tira incorpora 12 analitos, 11 pruebas de utilización de carbohidratos y una prueba rápida de microhemólisis ,y permite obtener los resultados de una manera rápida, fiable y fácil de leer.
- Rápido: Identificaciones precisas en tan solo cuatro horas
- Sencillo: Sin subcultivo previo en agar sangre, sin prueba de CAMP y sin necesidad de reactivos de revelado
- Fácil de leer e interpretar: Los cambios de color y el patrón de sedimentación distintivos se leen visualmente y se interpreten fácilmente con el paquete de identificación Microbact (MB1244A)
- Integral: Permite la identificación definitiva de todos los Listeria spp., incluidas L. monocytogenes y L. innocua.
- Flexible: Ideal para su uso con medios cromógenos o selectivos, en entornos de laboratorios clínicos o alimentarios
- Fiable: Los sustratos son todos los recomendados en los métodos estándar internacionales reconocidos, incluidos FDA BAM e ISO
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific, que combina potentes productos para pruebas manuales, semiautomáticas y completamente automatizadas y una completa línea de productos de diagnóstico y medios de cultivo para ofrecer una solución integral a fin de proporcionar rápidamente los productos que necesita y los resultados de calidad de los que depende su laboratorio.
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Kit de Listeria 12 Microbact |
| Analitos detectables | Listeria spp., incluida Listeria monocytogenes |
| Incluye | 20 tiras reactivas y viales de medio de suspensión (3 ml), bandeja de contención, prospecto de técnico del producto y fornularios de informes |
| Tipo de empaquetado | 1 caja |
| Cantidad | Kit para 20 pruebas |