Learn More
Thermo Scientific™ Kit GNB Oxoid™ Microbact™
Código de producto. 13286049
Cambiar vista
Click to view available options
Descripción:
Kit 12B GNB Microbact
Kit 24E GNB Microbact
Kit Microbact GNB 12A
Cantidad:
Kit para 40 pruebas
Kit para 60 pruebas
Tamaño de la unidad:
40 tests
60 tests
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Descripción Cantidad Tamaño de la unidad
13286049 Kit 12B GNB Microbact Kit para 60 pruebas 60 tests
13225689 Kit 24E GNB Microbact Kit para 40 pruebas 40 tests
13266049 Kit Microbact GNB 12A Kit para 60 pruebas 60 tests
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 13286049 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor MB1133A
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-12-2026
Simplifique la identificación de Enterobacteriaceae y varios bacilos gramnegativos comunes con este sistema de identificación bioquímica.
Simplifique la identificación de Enterobacteriaceae y varios bacilos gramnegativos comunes, incluidos bacilos gramnegativos (GNB) oxidasa positivos, con el kit GNB Thermo Scientific™ Oxoid™ Microbact™, un completo sistema de identificación autónomo basado en bioquímica. Utiliza 24 pruebas bioquímicas diferentes en formato de microplaca para producir distintivas reacciones de color fáciles de leer, generalmente tras una incubación durante la noche. Los resultados se interpretan mediante el paquete de identificación Thermo Scientific™ Microbact™.
Las bacterias gramnegativas pueden provocar infecciones clínicas y contaminación alimentaria. La identificación del agente causante es esencial en los entornos clínicos para identificar la causa de la infección y establecer un régimen de tratamiento adecuado. En la industria alimentaria, la identificación bioquímica puede ayudar a localizar la fuente de contaminación. Con este kit GNB, las Enterobacteriaceae y varios bacilos gramnegativos comunes se identifican con rapidez y precisión para poder tomar las medidas adecuadas rápidamente.
  • Rápido: La mayoría de los resultados están disponibles en solo una noche
  • Sencillo y económico: Formato sencillo de microplacas
  • Fácil de leer e interpretar: Los resultados son claramente visibles como distintivas reacciones de color que se pueden interpretar mediante el paquete de identificación Microbact (MB1244A)
  • Integral: Identifica >100 bacterias gramnegativas, las Enterobacteriaceae más comunes y las bacterias gramnegativas oxidasa positivas
  • Flexible: Utilice solo las tiras o combine sistemas para las identificaciones más complejas. Ideal para el uso en laboratorios clínicos o de microbiología alimentaria
  • Fiable: Una amplia gama de pruebas bioquímicas basadas en metodologías de referencia publicadas1-4
Elementos adicionales necesarios: Aceite mineral (MB1093A), tiras de oxidasa (MB0266A), programa de software Microbact (MB1244A), reactivo Indol (MB0209A), reactivo VPI (MB0181A), reactivo VPII (MB0184A), reactivo TDA (MB0180A), reactivo NIT A (MB0186A), reactivo NIT B (MB0187A). Los seis reactivos anteriores también están disponibles como parte del juego de reactivo D (MB1082A).
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific, que combina potentes productos para pruebas manuales, semiautomáticas y completamente automatizadas y una completa línea de productos de diagnóstico y medios de cultivo para ofrecer una solución integral a fin de proporcionar rápidamente los productos que necesita y los resultados de calidad de los que depende su laboratorio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Kit 12B GNB Microbact
Analitos detectables Utilizar con GNB 12A o 12E para la identificación de bacilos gramnegativos comunes.
Tipo de empaquetado 1 caja
Cantidad Kit para 60 pruebas