Learn More
Thermo Scientific™ Disco de metronidazol Oxoid™
Descripción
El disco de metronidazol Oxoid Thermo Scientific™ se utiliza para la identificación posible de Gardnerella vaginalis.
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | de -20 °C |
| Descripción | Disco de metronidazol |
| Analitos detectables | Identificación posible de Gardnerella vaginalis |
| Formato | Disk, Cartucho |
| Tipo | Disco de metronidazol |
| Tipo de empaquetado | 1 carro/paquete. |
| Cantidad | 50 discos |