Learn More
Thermo Scientific™ Suplemento selectivo de meropenem Oxoid™
Código de producto. 10178492
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10/paq.
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
10178492 10/paq. paquete de 10
1 options
Código de producto. 10178492
Marca: Thermo Scientific™ SR0184E
Se utiliza para el aislamiento de enterococos resistentes a la vancomicina (VRE) y enterococos resistentes a los aminoglucósidos de alto nivel (HLARE) en muestras clínicas.
El suplemento selectivo de meropenem Oxoid (1 mg/vial) se utiliza para el aislamiento de enterococos resistentes a la vancomicina (VRE) y enterococos resistentes a los aminoglucósidos de alto nivel (HLARE) en muestras clínicas.
  • Añadir a base de agar VRE, n.º de cat. CM0984B
  • Cada vial suministra 500 ml de medio
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Suplemento selectivo de meropenem
Formulario Liofilizado
Tipo de producto Suplemento selectivo
Cantidad 10/paq.
Producción Cada vial para 500 ml de medio