Learn More
Thermo Scientific™ Medio Burkholderia cepacia Oxoid™
Código de producto. 10026402
Change view
Click to view available options
Descripción:
Base de agar para Burkholderia cepacia
Cantidad:
500 g
Formulario:
Polvo
Producción:
Para medios de 13,7 l
Tamaño de la unidad:
500 g
Código de producto. Descripción Cantidad Formulario Producción unitSize
10026402 Base de agar para Burkholderia cepacia 500 g Polvo Para medios de 13,7 l 500 g
1 options
Código de producto. 10026402 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor CM0995B
Aísle la Burkholderia cepacia de pacientes con fibrosis quística y de soluciones salinas inorgánicas no estériles utilizadas en hospitales.
Aísle la Burkholderia cepacia de secreciones respiratorias de pacientes con fibrosis quística con la base de agar para Burkholderia cepacia Thermo Scientific™ Oxoid™, que también se utiliza para pruebas rutinarias de soluciones salinas inorgánicas no estériles en entornos hospitalarios. Puede que el crecimiento más lento de la B. cepacia no se detecte en los medios convencionales, como la sangre o el agar MacConkey, debido al crecimiento excesivo provocado por otros organismos de crecimiento más rápido que se encuentran en las vías respiratorias de los pacientes con FQ, como la especie de Klebsiella mucoide, la especie de Pseudomonas aeruginosa y la especie de Staphylococcus, lo que puede llevar a que la infección no se detecte o se diagnostique erróneamente.
Burkholderia cepacia (anteriormente conocida como Pseudomonas cepacia) es un bacilo gramnegativo oxidasa positivo aerobio móvil que se encuentra comúnmente en depósitos de líquidos y ambientes húmedos. Las celdas tienen de 0,5 a 1,0 mm de ancho y 5 mm de largo. Es un patógeno oportunista importante y provoca infección pulmonar en individuos con fibrosis quística (FQ). Los aislados de pacientes con FQ a menudo presentan resistencia multifarmacológica y hasta el 20 % de los individuos colonizados sucumben al síndrome de Burkholderia cepacia, una neumonía necrotizante asociada a fiebre que culmina en un deterioro clínico 1 rápido y mortal.
La base de agar para Burkholderia cepacia está basada en el medio PC diseñado originalmente por Gilligan et al. donde se demostró que era superior para el crecimiento de Burkholderia cepacia después de 48 horas en comparación con MacConkey2. Las colonias típicas de Burkholderia cepacia son circulares y de color verde salvia, y el medio pasa de verde paja a rosa brillante durante la incubación. Todas las colonias deben ser identificadas y confirmadas posteriormente.
Originalmente aislada de cebollas, la Burkholderia cepacia puede sobrevivir durante largos periodos y multiplicarse en ambientes hostiles, como soluciones antisépticas y desinfectantes, agua destilada, baños de hidromasaje, nebulizadores y kits de catéteres urinarios envasados comercialmente3. Un brote en Arizona (EE. UU.) en 1998 debido a un enjuague bucal sin alcohol contaminado fue investigado por la Food and Drug Administration (agencia de alimentos y medicamentos de EE. UU.), quien sugirió una asociación con el procedimiento de desionización del agua utilizada para preparar el producto4. El organismo puede estar presente en números bajos en muchos productos no estériles utilizados en hospitales. Se ha aislado de diversas fuentes de agua y puede crecer en agua destilada con una fuente de nitrógeno debido a su capacidad para fijar el dióxido de carbono del aire5. Los catéteres de succión enjuagados en solución de ácido acético tienen una incidencia reducida de transmisión de Burkholderia cepacia y otros pseudomonas.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific, que combina potentes productos de prueba manuales, semiautomáticos y completamente automatizados y una amplia línea de productos de diagnóstico y medios para ofrecer una solución integral a fin de proporcionar rápidamente los productos que necesita y los resultados de calidad de los que depende su laboratorio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Base de agar para Burkholderia cepacia
Formulario Polvo
Tipo de producto Agar
Cantidad 500 g
Producción Para medios de 13,7 l
Para uso diagnóstico in vitro.