Learn More
Thermo Scientific™ Agar de hierro de lisina (deshidratado)
Código de producto. 10056062
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Tamaño de la unidad:
500 g
10056062 500 g 500 g
1 options
Código de producto. 10056062
Marca: Thermo Scientific™ CM0381B
Detecte salmonelas, incluida la Salmonella arizonae, con este medio diferencial y diagnóstico.
Detecte salmonelas incluida Salmonella arizonae con el Agar de hierro de lisina (deshidratado) Thermo Scientific™ Oxoid™. Este medio diferencial detecta salmonelas (incluida la Salmonella arizonae fermentadora de la lactosa) por actividad de lisina decarboxilasa y producción de H2S.
La infección por Salmonella (salmonelosis) es una enfermedad bacteriana común que afecta al tubo digestivo. Las bacterias de Salmonella suelen vivir en intestinos humanos y animales y se expulsan por las heces. Lo más frecuente es que los seres humanos se infecten con agua o alimentos contaminados.
El Agar de hierro de lisina es un medio sensible para la detección de especies de Salmonella fermentadoras y no fermentadoras de lactosa. Muchas cepas de este grupo fermentan la lactosa tan rápidamente que la reacción positiva esperada para el sulfuro de hidrógeno se suprime en algunos medios como las inclinaciones de hierro de azúcar triple. Por lo tanto, existe la posibilidad de que estos organismos que se encuentran en los brotes de intoxicación alimentaria puedan pasarse por alto.
Los únicos grupos reconocidos de Enterobacteriaceae que normalmente lisina descarboxilan con rapidez y que producen grandes cantidades de sulfuro de hidrógeno son las salmonelas1,2. El Agar de hierro lisina es un medio sensible para la detección de salmonelas fermentadoras y no fermentadoras de lactosa.
Reacciones típicas de organismos en el Agar de hierro de lisina:
CultivosInclinaciónExtremoH2S
SalmonellaAlcalinoAlcalino+
ProteusRojoÁcido-
ProvidenciaRojoÁcido-
el grupo de CitrobacterAlcalinoÁcido+
EscherichiaAlcalinoÁcido o neutro-
ShigellaAlcalinoÁcido-
KlebsiellaAlcalinoAlcalino-
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Referencia industrial: FDA, USDA.
Descripción Digestión hepática neutralizada
Formulario Polvo
Tipo de producto Agar
Cantidad 500 g
Producción Para medios de 14,7 l
Solo para uso en laboratorio