Learn More
Thermo Scientific™ Pastillas de caldo de lisina decarboxilasa (modificación de Taylor) (deshidratadas)
Descripción
Detectar la producción de lisina decarboxilasa por salmonelas y otras Enterobacteriaceae con este medio.
Detecte la producción de lisina decarboxilasa por salmonelas y otras Enterobacteriaceae con las pastillas de caldo de decarboxilasa de lisina Oxoid™ Thermo Scientific™ (modificación de Taylor) (deshidratadas). El caldo de lisina decarboxilasa es un medio de diagnóstico que distingue las salmonelas (y algunas otras Enterobacteriaceae) por una reacción bioquímica distinta. La modificación de Taylor del medio1 muestra un mejor rendimiento sobre la formulación descrita por Falkow.2Esto se logra omitiendo la peptona del medio, eliminando así los falsos positivos causados por Citrobacter freundii y sus tipos de paracolón.
El caldo de lisina decarboxilasa es especialmente adecuado para estudiar las reacciones de decarboxilasa para miembros de Enterobacteriaceae.
La modificación de Taylor hace que el medio sea relativamente fácil de controlar sin necesidad de cultivo anaeróbico y pH bajo.
Durante las etapas iniciales de incubación, la fermentación de la glucosa por el organismo, con la producción de ácido da lugar a un cambio de color a amarillo. En una mayor incubación, si la lisina se descarboxiló a cadaverina, habrá una reacción alcalina. El color cambia a púrpura (positivo). Si el color permanece amarillo, la reacción es negativa.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Pastillas de caldo de lisina decarboxilasa |
| Analitos detectables | Producción de lisina decarboxilasa por Salmonella y algunas otras Enterobacteriaceae |
| Tipo | Medios |
| Tipo de empaquetado | 5 viales/paq. |
| Cantidad | 5 x 20 comprimidos |
| Formulario | Tableta |