Learn More
Thermo Scientific™ Suplemento de enriquecimiento selectivo de Listeria Oxoid™
Código de producto. 11424199
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10/paq.
Tamaño de la unidad:
10 PCS
11424199 10/paq. 10 PCS
1 options
Código de producto. 11424199 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor SR0141E
El Suplemento de enriquecimiento selectivo de Listeria Oxoid se utiliza para el enriquecimiento de especies de Listeria.
El Suplemento de enriquecimiento selectivo de Listeria Oxoid se utiliza para el enriquecimiento de especies de Listeria.
  • Añadir al caldo de enriquecimiento para Listeria, n.º de referencia CM0862B
  • Cada vial suministra 500 ml de medio
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Suplemento de enriquecimiento selectivo de Listeria
Formulario Liofilizado
Tipo de producto Media Broth
Cantidad 10/paq.
Producción Cada vial para 500 ml de medio
Especie Listeria
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Listeria Selective Supplement
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H300-Mortal en caso de ingestión.
  • H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
  • H360-Puede perjudicar la fertilidad o dañar al feto.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P330-Enjuagarse la boca.
  • P403-Almacenar en un lugar bien ventilado.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Cycloheximide, Colistin, sulfate, Fosfomycin, Acriflavin Neutral