Learn More
Thermo Scientific™ Suplemento de Legionella BCYE Oxoid™, para medio de 100 ml
Descripción
El suplemento de BCYE para Legionella Oxoid se utiliza para el aislamiento de especies de Legionella.
Añadir a la base de agar para Legionella, n.º de referencia CM1203B
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Suplemento para Legionella BCYE |
| Formulario | Liofilizado |
| Tipo de producto | Suplemento |
| Cantidad | 10/paq. |
| Producción | Cada vial para 500 ml de medio |
| Especie | Legionella |