Learn More
Thermo Scientific™ Caldo de nutrientes Lab-Lemco (deshidratado)
Descripción
Examine el agua, las aguas residuales y los productos lácteos con métodos de referencia en los EE. UU. utilizando este medio nutritivo.
Examine el agua, las aguas residuales y los productos lácteos con métodos de referencia en los EE. UU. utilizando el caldo de nutrientes Lab-Lemco Thermo Scientific™ Oxoid™ (deshidratado). Se utiliza como caldo de nutrientes con extractos de carne para bacteriología general.
El caldo Lab-Lemco es un medio líquido de uso general que se utiliza para el examen de agua, productos lácteos y alimentos1,2,3
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Caldo Lab-Lemco (agar nutritivo) (formulación de EE. UU.) |
| Formulario | Polvo |
| Tipo de producto | Medios de cultivo deshidratados |
| Cantidad | 500 g |
| Producción | Para medios de 62,5 l |
Solo para uso en laboratorio