Learn More
Thermo Scientific™ Agar Lab-Lemco (deshidratado)
Código de producto. 10321543
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Tamaño de la unidad:
500 g
10321543 500 g 500 g
1 options
Código de producto. 10321543 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor CM0017B
Examine agua y productos lácteos con este medio nutritivo y de uso general.
Examine agua y productos lácteos con el agar nutritivo Thermo Scientific™ Oxoid™ Lab-Lemco Agar (deshidratado)1,2. Es un medio para uso bacteriológico general que también puede utilizarse como base para medios selectivos, diferenciales o enriquecidos. La ausencia de cloruro de sodio en su formulación evita que Proteus mirabilis forme colonias.
Utilice el agar Lab-Lamco como medio de uso general para fines bacteriológicos.
También puede utilizarse como agar nutritivo de extracto de carne para bacteriología general y para la conservación de cultivos madre.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad. 
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Agar Lab-Lemco (agar nutritivo, formulación de EE. UU.)
Formulario Polvo
Tipo de producto Media Broth
Cantidad 500 g
Producción Para medios de 21,7 l
Solo para uso en laboratorio