Learn More
Thermo Scientific™ Agar de hierro Kligler (deshidratado)
Código de producto. 10631675
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Tamaño de la unidad:
500 GR
10631675 500 g 500 GR
1 options
Código de producto. 10631675 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor CM0033B
Identifique Enterobacteriaceae a partir de la doble fermentación del azúcar y la producción de sulfuro de hidrógeno con este medio.
Identifique Enterobacteriaceae a partir de la doble fermentación del azúcar y la producción de sulfuro de hidrógeno con este Agar de hierro Kliger (deshidratado) Thermo Scientific™ Oxoid™. El Agar de hierro Kligler combina las características del medio de acetato de plomo1,2,3 de Kligler y el agar de azúcar doble de Russell4. El medio se recomienda para la identificación de colonias recogidas en medios de siembra en placa como el Agar MacConkey, el Agar sulfito de bismuto o el Agar con desoxicolato-citrato, etc.
Diferencie Enterobacteriaceae a partir de la doble fermentación del azúcar y la producción de sulfuro de hidrógeno con el Agar de hierro Klinger.
Los no fermentadores de la lactosa producen inicialmente una inclinación y un extremo amarillos como resultado de la fermentación de la glucosa. Una vez que la glucosa se reduce, las reacciones se revierten en inclinaciones rojas (alcalinas) debido a la oxidación de los ácidos. Los organismos fermentadores de la lactosa producen inclinaciones y extremos amarillos. No hay reversión a rojo en la inclinación porque se produce suficiente ácido para mantener un pH ácido en condiciones aeróbicas. Los no fermentadores de la lactosa producen inclinaciones y extremos rojos. La producción de H 2 S da lugar a un ennegrecimiento del medio, ya sea a través del extremo o en una formación de anillo cerca de la parte superior del extremo. La producción de gas se demuestra por la presencia de burbujas o grietas en el medio.
Reacciones típicas observadas en el Agar de hierro Kligler después de 18 a 24 horas a 35 °C.
Microorganismo  Pendiente Extremo Gas H2S
Shigella sonnei Rojo Amarillo - -
Shigella dysenteriae Rojo Amarillo - -
Salmonella typhi Rojo Amarillo - +
Especies de Salmonella Rojo Amarillo + +
Especies de Enterobacter Rojo Amarillo + -
Especies de Klebsiella Amarillo Amarillo + -
Escherichia coli Amarillo Amarillo + -
Proteus mirabilis Rojo Amarillo - +
Especies de Morganella Rojo Amarillo V -
Citrobacter freundii Amarillo Amarillo + +
Especies de Yersinia Rojo Amarillo V -
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Agar de hierro Kligler
Formulario Polvo
Tipo de producto Agar
Cantidad 500 g
Producción Para medios de 9,1 l
Solo para uso en laboratorio