Learn More
Thermo Scientific™ Portaobjetos de control positivo para el virus respiratorio sincitial (VSR) Oxoid™ IMAGEN™
Código de producto. 12693778
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 portaobjetos/paq.
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
12693778 1 portaobjetos/paq. cada uno
1 options
Código de producto. 12693778 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor S6108302
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    191.00€
    164.27€ / paquete de 1
    Ahorro 26.73€
    13% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
El control positivo para el virus respiratorio sincitial Oxoid IMAGEN es un portaobjetos con células epiteliales humanas fijadas con acetona infectadas por VSR.
Los portaobjetos de control IMAGEN™ se utilizan como control en las siguientes pruebas:IMAGEN Adenovirus (K610011-2) IMAGEN Respiratory Syncyti al Virus (RSV) (K610211-2) IMAGEN Parainfluenza Group (K610311-2) IMAGEN Parainfluenza Typing 1, 2 y 3 (K610411-2) IMAGEN Influenza A y B Virus (K610511-2) IMAGEN Respiratory Screen (K612011-2) IMAGEN hMPV (K612511-2) IMAGEN Herpes Simplex Virus (HSV) (K610611-2) IMAGEN Chlamydia kit (K610111-2)
Sellado en bolsa de aluminio rellena con nitrógeno.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Portaobjetos de control positivo del virus respiratorio sincitial (VSR) IMAGEN™
Tipo Control
Cantidad 1 portaobjetos/paq.