Learn More
Thermo Scientific™ Kit del grupo de virus parainfluenza IMAGEN™ con ensayo de inmunofluorescencia directa
Código de producto. 13245779
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 pruebas
Tamaño de la unidad:
50 tests
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
13245779 50 pruebas 50 tests
1 options
Código de producto. 13245779 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor K6103112
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    695.00€
    588.12€ / 50 tests
    Ahorro 106.88€
    15% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 24-11-2026
Detecte rápidamente los tipos 1, 2 y 3 del virus parainfluenza con este kit rápido y fácil de leer.
Detecte rápidamente antígenos de los tipos 1, 2 y 3 del virus parainfluenza directamente en aspirados nasofaríngeos o en preparaciones de cultivo celular con el kit del grupo de parainfluenza Thermo Scientific™ IMAGEN™. Este ensayo de inmunofluorescencia directa utiliza anticuerpos monoclonales específicos de tipo para detectar e identificar los tipos 1, 2 y 3 del virus parainfluenza.
Los virus parainfluenza son miembros del género paramixovirus clasificados dentro de la familia Paramyxoviridae.1 Se sabe que hay 6 especies de paramixovirus que infectan a los humanos, entre las que se incluyen los virus parainfluenza 1, 2, 3 y 4 (subtipos 4a y 4b), el virus de las paperas y el virus de la enfermedad de Newcastle. De los 4 virus parainfluenza, los tipos 1, 2 y 3 se reconocen ahora como una causa importante de enfermedad respiratoria aguda en lactantes y niños.2,3
Utilice el kit de parainfluenza IMAGEN como método rápido, sensible y específico para la detección de antígenos de los tipos 1, 2 y 3 del virus parainfluenza directamente en aspirados nasofaríngeos o en preparaciones de cultivo celular.
  • Resultados rápidos: en poco más de 30 minutos desde la recepción del cultivo o la muestra para análisis
  • Sencillo: los reactivos están listos para su uso y, además, todos los ensayos IMAGEN siguen la misma metodología básica.
  • Sensibilidad y especificidad excelentes: los anticuerpos bien caracterizados y de alta calidad utilizados en el ensayo ofrecen una sensibilidad y una especificidad excelentes.
  • Resultados de fácil lectura
  • Larga vida útil: 24 meses
El kit de parainfluenza IMAGEN contiene anticuerpos monoclonales conjugados con isotiocianato de fluoresceína (FITC) que se unen específicamente a los tipos 1, 2 o 3 del virus parainfluenza. Las muestras se incuban durante 15 minutos con reactivos conjugados con FITC A continuación, el exceso de reactivo se elimina lavando con solución salina tamponada con fosfato (PBS). Las zonas teñidas se montan y visualizan con iluminación de epifluorescencia. Si los tipos 1, 2 o 3 del virus parainfluenza están presente, la distintiva fluorescencia intracelular de color verde manzana se observa dentro de las células infectadas, lo que contrasta con la tinción de fondo de color rojo de las células no infectadas.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Descripción Grupo de parainfluenza IMAGEN™
Analitos detectables Gripe
Tipo de muestra Nasofaríngea
Tipo Reactivo
Cantidad 50 pruebas