Learn More
Thermo Scientific™ Suero de caballo Oxoid™
Código de producto. 10474023
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ML
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10474023 100 mL 100 ML
1 options
Código de producto. 10474023 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor SR0035C
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    205.00€
    78.31€ / 100 ml
    Ahorro 126.69€
    61% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
El suero de caballo Thermo Scientific™ Oxoid es un extracto de sangre de caballo para agregar a los medios de cultivo.
El suero de caballo Thermo Scientific™ Oxoid es un extracto de sangre de caballo para agregar a los medios de cultivo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especie Caballo
Formulario Líquido
Tipo de producto Sangre completa de caballo, Suplemento
Cantidad 100 mL