Learn More
Thermo Scientific™ Suplemento selectivo (Dent) de Helicobacter pylori Oxoid™
Descripción
El suplemento selectivo de Helicobacter pylori (Dent) Oxoid se usa para el aislamiento de Helicobacter pylori en muestras clínicas.
- Se utiliza con la base de agar con sangre Columbia, n.º de referencia CM0331B
- Cada vial suministra 500 ml de medio
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Suplemento selectivo de Helicobacter pylori (Dent) |
| Formulario | Liofilizado |
| Tipo de producto | Suplemento selectivo |
| Cantidad | 10/paq. |
| Producción | Cada vial para 500 ml de medio |
| Especie | Helicobacter pylori |