Learn More
Thermo Scientific™ Suplemento Fraser semiconcentrado Oxoid™
Código de producto. 11484209
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10/paq.
Para 2,25 l de base
Tamaño de la unidad:
10 PCS
paquete de 10
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11484209 10/paq. 10 PCS
13235399 Para 2,25 l de base paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11484209 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor SR0166E
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    139.00€
    131.66€ / paquete de 10
    Ahorro 7.34€
    5% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
El suplemento Fraser semiconcentrado Oxoid se utiliza para el enriquecimiento de especies de Listeria.
El suplemento Fraser semiconcentrado Oxoid se utiliza para el enriquecimiento de especies de Listeria.
  • Añadir a la base de caldo Fraser, n.º de referencia CM0895B
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Suplemento Fraser semiconcentrado
Formulario Liofilizado
Tipo de producto Suplemento
Cantidad 10/paq.
Producción Cada vial para 225 ml de medio
Especie Listeria