Learn More
Thermo Scientific™ Oxoid™ GMO-Free Soya Peptone
Código de producto. 15332680
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
5 kg
Tamaño de la unidad:
400 g
5 Kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15332680 500 g 400 g
15872047 5 kg 5 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15332680 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor VG0300C
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    177.00€
    174.41€ / 400 g
    Ahorro 2.59€
    1% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 24-11-2026
La Peptona de soja sin OGM Oxoid es una peptona nutritiva de uso general para el crecimiento de bacterias y hongos.
La Peptona de soja sin OGM Oxoid es una peptona nutritiva de uso general para el crecimiento de bacterias y hongos.
Una peptona nutritiva de uso general para el crecimiento de bacterias y hongos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción GMO-Free Soya Peptone
Formulario Powder
Tipo de producto Peptone
Cantidad 500 g
Solo para uso en laboratorio