Learn More
Thermo Scientific™ Discos para antibiograma con gentamicina Oxoid™
Código de producto. 11993812 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Concentración:
10 µg
120µg
30 μg
Tamaño de la unidad:
250 PCS
paquete de 250
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Concentración Tamaño de la unidad
11993812 120µg paquete de 250
10538623 10 µg 250 PCS
10299772 30 μg paquete de 250
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11993812 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor CT0794B
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    72.36€
    54.96€ / paquete de 250
    Ahorro 17.40€
    24% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Determine la sensibilidad de los microorganismos usando métodos AST manuales y una amplia gama de discos para antibiogramas manuales de gran calidad y fácil uso.
Determine manualmente la sensibilidad a antibióticos de los microorganismos utilizando métodos de sensibilidad antimicrobiana (AST) junto con discos para sensibilidad antimicrobiana con gentamicina Thermo Scientific™ Oxoid™ fiables y fáciles de usar.
  • Etiquetado fácil de leer
  • Cartuchos a prueba de roturas y cargados por resorte
  • Indicador de fin de cartucho
  • Rendimiento reproducible
Aviso sobre pedidos:
50 discos/cartucho; 5 cartuchos/pack. Solo se vende en 5 cartuchos/pack.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Agentes antimicrobianos Gentamicina
Certificaciones/conformidad Cumple con las directrices CLSI
Concentración 120µg
Descripción Discos para antibiogramas con gentamicina Oxoid
Código de antibiótico CN
Tipo de producto Discos para antibiogramas
Tipo de prueba Sensibilidad antimicrobiana
N.° por paquete 5 cartuchos/paq.
Tipo de empaquetado 50 discos/cartucho
Cantidad 50 discos/cartucho