Learn More
Thermo Scientific™ Suplemento Fraser Oxoid™
Descripción
El suplemento Fraser Oxoid se utiliza para el aislamiento de especies de Listeria.
- Añadir a la base de caldo Fraser, n.º de referencia CM0895B
- Cada vial suministra 500 ml de medio
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Suplemento Fraser |
| Formulario | Liofilizado |
| Tipo de producto | Suplemento |
| Cantidad | 10/paq. |
| Producción | Cada vial para 500 ml de medio |