Learn More
Thermo Fisher Scientific™ Agar eosina azul de metileno Oxoid™ (modificado) Levine
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Rojo rubí perla, transparente |
| Contenido y almacenamiento | 6 a 12 °C, oscuro |
| Formulario | Agar |
| Formato | Placa vertida |
| Tipo de medios | Agar eosina azul de metileno (modificado) Levine |
| Tipo de producto | Microbiology Media |
| Peso de llenado | 17 g ±5 % |
| Para utilizar con (aplicación) | Medio de aislamiento para la diferenciación de Enterobacteriaceae |