Learn More
Thermo Scientific™ Agar de aislamiento de Cronobacter sakazakii (ISO) (deshidratado)
Código de producto. 13225929
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Tamaño de la unidad:
500 g
13225929 500 g 500 g
1 options
Código de producto. 13225929 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor CM1134B
Detecte y cuente Chronobacter sakazakii en leche y muestras de leche con este medio, tal como se describe en ISO TS/22964:2017.
Detecte y enumere Cronobacter sakazakii en leche y muestras de leche como se describe en ISO TS/22964:2006 con el agar de aislamiento Cronobacter sakazakii Thermo Scientific™ Oxoid™, cuando se utiliza junto con el caldo de sulfato de lauril modificado (CM1133 y SR0247E). Un sustrato cromogénico presente en el medio detecta la enzima α-glucosidasa producida por Cronobacter sakazakii. La hidrólisis del sustrato produce colonias de color azul verdoso en este medio.
Cronobacter sakazakii es una bacteria gramnegativa con forma de varilla que no suele causar enfermedades en adultos sanos. Ha intervenido en brotes de enfermedad en niños prematuros (neonatos). Los estudios sugieren que los neonatos y los niños con otras afecciones son más susceptibles a esta infección. La mayoría de casos de infección son graves e incluyen sepsis (bacterias en la sangre), meningitis o enterocolitis necrotizante (infección intestinal grave).
Utilice el agar de aislamiento de Cronobacter sakazakii para la diferenciación y enumeración de Cronobacter sakazakii en preparados para lactantes y otras muestras de alimentos.
  • Selectivo: Debido a la presencia de desoxicolato de sodio y violeta cristal, el medio es selectivo frente a la mayoría de microorganismos grampositivos.
  • Fácil lecturaCronobacter sakazakii produce columnas azul/verde en este medio.
Las especies de Cronobacter se han aislado a bajos niveles en preparados para lactantes en polvo. La elevada tolerancia de los microorganismos a la desecación ofrece una ventaja competitiva en los entornos secos de las fábricas de leche en polvo, lo que aumenta el riesgo de contaminación del producto1.
En respuesta a las inquietudes sobre este patógeno, la Organización Internacional de Normalización (ISO) y la Federación Internacional de Lechería (IDF) emitieron de forma conjunta una especificación técnica de colaboración para la detección de Cronobacter, como se indica en la norma ISO/TS 22964:20062. En ella se recomienda el enriquecimiento previo y selectivo en agua de peptona tamponada (BPW), en caldo de mLST/vancomicina y siembra en placa en agar de aislamiento de Enterobacter sakazakii. Las colonias positivas se confirman en base al uso de azúcar, la actividad de la descarboxilasa y la pigmentación amarilla. Desde entonces, la especificación técnica se reemplazó y, entre otros cambios, el medio de aislamiento se reemplazó por el agar de aislamiento Cronobacter cromogénico (CCI)3.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Agar de aislamiento Enterobacter Sakazakii
Formulario Polvo
Tipo de producto Agar
Cantidad 500 g
Producción Para medio de 18 l
Solo para uso en laboratorio