Learn More
Thermo Scientific™ Caldo EC (deshidratado)
Código de producto. 10750554
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Cantidad:
500 g
Förpackningsstorlek
500 g
Produktkod. Cantidad unitSize
10750554 500 g 500 g
1 missing translation for 'options'
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 10750554 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific™ missing translation for 'supplierNo' CM0853B
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Detecte de forma selectiva Escherichia coli en muestras medioambientales y de alimentos con este medio.
Detecte de forma selectiva Escherichia coli en muestras medioambientales y de alimentos con el Caldo EC (deshidratado) Thermo Scientific™ Oxoid™. El Caldo EC es un medio selectivo para la diferenciación de coliformes fecales y las pruebas de confirmación de Escherichia coli de muestras medioambientales y de alimentos1, 2. También es adecuado para el recuento de colonias presuntivas de E. coli en leche y productos lácteos mediante la técnica del número más probable3.
Escherichia coli es un microorganismo gramnegativo común que puede estar presente en muestras de agua y alimentos. La presencia de células de E. coli puede indicar contaminación fecal, aunque su ingesta no necesariamente tiene efectos adversos para la salud. No obstante, ciertas cepas causan diarrea y pueden derivar en enfermedades más graves.
El caldo EC es un medio que produce resultados fiables en un plazo de 24 a 48 horas3.
  • Selectivo: la adición de sales biliares n.º 3 permite inhibir bacterias grampositivas, sobre todo bacilos y estreptococos fecales, por lo que el medio es selectivo para Escherichia coli.
  • Fácil lectura: la producción de gas como resultado de la fermentación de la lactosa es una prueba de presunción de la presencia de bacterias coliformes.
La presencia de E. coli en el agua es un indicador específico de contaminación fecal. Dado que no existen métodos de identificación rápida, el grupo no específico (coliformes fecales) también se utiliza como indicador de este tipo de contaminación. Por tanto, es importante para diferenciar entre coliformes de origen fecal y de otras fuentes.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certificaciones/conformidad Referencia industrial: Normas de la Organización Internacional de Normalización (ISO), Comité Nórdico de Análisis de Alimentos (NMKL).
Descripción Caldo EC, modificado
Formulario Polvo
Tipo de producto Medios de cultivo deshidratados
Cantidad 500 g
Producción Para medios de 13,5 l
Solo para uso en laboratorio
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.