Learn More
Thermo Scientific™ Prueba de aglutinación en látex para especies de Legionella DrySpot™
Código de producto. 11499868
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
Kit para 60 pruebas
Tamaño de la unidad:
60 tests
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11499868 Kit para 60 pruebas 60 tests
1 options
Código de producto. 11499868 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor DR0220M
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    385.00€
    282.33€ / 60 tests
    Ahorro 102.67€
    26% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Confirme rápidamente la identificación de varias especies de Legionella gracias al cultivo con esta sencilla prueba de aglutinación en látex.
La prueba en látex para Legionella DrySpot es una prueba de aglutinación en látex para la identificación de las especies de Legionella cultivadas en medios en placas de pacientes con sospecha de legionelosis o de fuentes ambientales. La prueba en látex para Legionella DrySpot permite la identificación independiente del serogrupo 1 y los serogrupos 2 a 14 de Legionella pneumophila, y de otras siete especies de Legionella que se han relacionado con la enfermedad humana.
Utilice esta prueba de aglutinación de látex seco para la identificación de especies de Legionella aisladas de pacientes con sospecha de legionelosis o de fuentes ambientales.
Las partículas de látex azul sensibilizado con anticuerpos de conejo específico reaccionan con las siguientes especies y serotipos secados en tarjetas: L. longbeachae 1 and 2, L. bozemanii 1 y 2, L. dumoffii, L. gormanii, L. jordanis, T. micdadei y L. anisa. Son los que crean la zona de reacción de la prueba.
Las partículas de látex azul sensibilizado con globulinas de conejo no reactivas se secan en la tarjeta de prueba. Estos crean la zona de reacción de control.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific, que combina potentes productos de prueba manuales, semiautomáticos y completamente automatizados y una amplia línea de productos de diagnóstico y medios para ofrecer una solución integral a fin de proporcionar rápidamente los productos que necesita y los resultados de calidad de los que depende su laboratorio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento De 2 °C a 25 °C
Descripción Prueba en látex de especies de Legionella DrySpot
Analitos detectables Legionella
Tipo de muestra Fuente ambiental
Tipo Kit de prueba de Legionella en látex
Incluye 20 tarjetas de reacción (3 pruebas/tarjeta), control positivo, control negativo, solución salina tamponada con fosfatos, palas de mezcla, pinzas de bolsa
Cantidad Kit para 60 pruebas