Learn More
Thermo Scientific™ Prueba de aglutinación en - látex para Legionella pneumophila de los serogrupos 2-14 DrySpot™
Description
La prueba en látex para Legionella DrySpot es una prueba de aglutinación en látex para la identificación de las especies de Legionella cultivadas en medios en placas de pacientes con sospecha de legionelosis o de fuentes ambientales. La prueba en látex para Legionella DrySpot permite la identificación independiente del serogrupo 1 y los serogrupos 2 a 14 de Legionella pneumophila, y de otras siete especies de Legionella que se han relacionado con la enfermedad humana.
Las partículas de látex azul sensibilizado con anticuerpos de conejo específico se secan en la tarjeta de prueba. Estos reaccionan con el - antígeno de Legionella pneumophila de los serogrupos 2-14 para formar aglutinación en la zona de reacción de la prueba.
Las partículas de látex azul sensibilizado con globulinas de conejo no reactivas se secan en la tarjeta de prueba. Estos crean la zona de reacción de control.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific, que combina potentes productos de prueba manuales, semiautomáticos y completamente automatizados y una amplia línea de productos de diagnóstico y medios para ofrecer una solución integral a fin de proporcionar rápidamente los productos que necesita y los resultados de calidad de los que depende su laboratorio.
Specifications
Specifications
| Contenido y almacenamiento | De 2 °C a 25 °C |
| Descripción | Prueba en látex para Legionella pneumophila de los serogrupos 2-14 DrySpot |
| Analitos detectables | Legionella pneumophila |
| Tipo de muestra | Fuente ambiental |
| Tipo | Kit de prueba de Legionella en látex |
| Incluye | 20 tarjetas de reacción (3 pruebas/tarjeta), control positivo, control negativo, solución salina tamponada con fosfatos, palas de mezcla, pinzas de bolsa |
| Cantidad | Kit para 60 pruebas |
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.