Learn More
Thermo Scientific™ Pruebas de aglutinación en látex para E. coli O157 DrySpot™
Código de producto. 13275559
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
Kit para 120 pruebas
Tamaño de la unidad:
120 tests
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
13275559 Kit para 120 pruebas 120 tests
1 options
Código de producto. 13275559 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor DR0120M
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    281.00€
    182.29€ / 120 tests
    Ahorro 98.71€
    35% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Confirmación rápida la presencia de E. coli del serogrupo O157 en colonias cultivadas en medios en placas por aglutinación en látex.
La prueba de E. coli O157 Oxoid DrySpot es un filtro de aglutinación en látex utilizado para la confirmación de cultivos de E. coli del serogrupo O157.
Utilice esta prueba de látex seco diseñada para demostrar mediante aglutinación en portaobjetos las cepas de Escherichia coli que poseen el antígeno del serogrupo O157.
Es mejor utilizar la prueba junto con agar MacConkey con sorbitol CM0813. Las cepas O157:H7 de E. coli no fermentan el sorbitol y, por tanto, producen colonias incoloras en este medio. La mayoría de aislados de E. coli fermentan el sorbitol y le aportan colonias rosas características. Se debe utilizar el agar MacConkey con sorbitol como filtro principal. Las colonias que no fermentan en sorbitol se pueden analizar con los reactivos de látex para determinar si la cepa aislada pertenece al serogrupo de O157 y, por tanto, es una posible cepa productora de verotoxina.
  • Los reactivos dispensados previamente eliminan los pasos adicional para la obtención rápida de resultados.
  • La simplificación del almacenamiento a temperatura ambiente permite almacenarlo hasta dos años.
  • Las partículas de látex azul se sensibilizan con anticuerpos reactivos (positivos) y no reactivos (negativos) y se secan tarjetas de reacción.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific, que combina potentes productos de prueba manuales, semiautomáticos y completamente automatizados y una amplia línea de productos de diagnóstico y medios para ofrecer una solución integral a fin de proporcionar rápidamente los productos que necesita y los resultados de calidad de los que depende su laboratorio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Contenido y almacenamiento De 2 °C a 25 °C
Descripción Kit de pruebas para E. coli O157 Dryspot
Analitos detectables E. coli
Tipo Prueba de aglutinación de látex
Incluye 40 tarjetas de reacción (3 pruebas/tarjeta), control positivo, control negativo, palas de mezcla, pinzas para bolsas
Cantidad Kit para 120 pruebas