Learn More
Thermo Scientific™ Agar ADNasa (deshidratado)
Código de producto. 10566323
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Tamaño de la unidad:
500 GR
10566323 500 g 500 GR
1 options
Código de producto. 10566323 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor CM0321B
Detecte las enzimas desoxirribonucleasas microbianas, principalmente de estafilococos, con este medio diferencial.
Detecte las enzimas desoxirribonucleasas microbianas, principalmente de estafilococos, con el agar ADNasa Thermo Scientific™ Oxoid™ (deshidratado). Una ADNasa (desoxirribonucleasa) es cualquier enzima que cataliza la disociación de las uniones fosfodiéster del ADN que provocan su degradación. Los microorganismos que producen enzimas ADNasa en cantidades suficientes para hidrolizar el ADN forman zonas transparentes alrededor de las colonias. El medio se utiliza principalmente para identificar estafilococos, pero también se puede emplear para detectar la actividad de la ADNasa en otros microorganismos.
Weckman & Catlin1 sugirieron que se podía utilizar la actividad de la ADNasa para identificar estafilococos patógenos después de haber establecido una estrecha correlación con la producción de coagulasa. Jeffries et al.2 agregaron ADN al medio de agar para disponer de un método sencillo con el que detectar la actividad de la ADNasa.
  • Diferencia con facilidad el Staphylococcus aureus del Staphylococcus epidermidis y otras especies de Staphylococcus debido a la abundante producción de ADNasa en el Staphylococcus aureus. 2, 3, 4.
  • Ayuda a identificar y diferenciar la Serratia marcescens no pigmentada (reacción positiva) de la Klebsiella-Enterobacter (reacción negativa)5.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Agar ADNasa
Formulario Polvo
Tipo de producto Medios
Cantidad 500 g
Producción Para medios de 12,8 l
Solo para uso en laboratorio