Learn More
Thermo Scientific™ Dispositivos para inmersión de uso industrial Oxoid™ Dip-Slides™
Código de producto. 11463959
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10/paq.
Formato:
Portaobjetos para inmersión
Tipo de medios:
Agar MacConkey n.º 3
Agar MacConkey n.º 3 + germicida
Agar OGYE
Agar VRBG + germicida
Agar VRGB
Agar para recuento en placa
MacConkey con MUG
TSA (Caso) / Extracto de malta + CAM
TTC (colonias rojas)
TTC (colonias rojas)/Agar de extracto de malta
Origen de fabricación:
Italia
Reino Unido
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. Cantidad Formato Tipo de medios Origen de fabricación unitSize
11463959 10/paq. Portaobjetos para inmersión Agar VRGB Reino Unido paquete de 10
11443959 10/paq. Portaobjetos para inmersión Agar MacConkey n.º 3 Reino Unido paquete de 10
11453959 10/paq. Portaobjetos para inmersión Agar MacConkey n.º 3 + germicida Reino Unido paquete de 10
11483959 10/paq. Portaobjetos para inmersión Agar OGYE Reino Unido paquete de 10
10065732 10/paq. Portaobjetos para inmersión Agar para recuento en placa Italia paquete de 10
10128152 10/paq. Portaobjetos para inmersión Agar VRGB Italia paquete de 10
11473959 10/paq. Portaobjetos para inmersión Agar VRBG + germicida Reino Unido paquete de 10
10484173 10/paq. Portaobjetos para inmersión MacConkey con MUG Italia paquete de 10
10147942 10/paq. Portaobjetos para inmersión TSA (Caso) / Extracto de malta + CAM Italia paquete de 10
11423959 10/paq. Portaobjetos para inmersión TTC (colonias rojas) Reino Unido paquete de 10
11433959 10/paq. Portaobjetos para inmersión TTC (colonias rojas)/Agar de extracto de malta Reino Unido paquete de 10
11 options
Código de producto. 11463959
Marca: Thermo Scientific™ DS0168A
Facilite el recuento de colonias de bacterias aeróbicas, levaduras, moho, bacterias coliformes y Enterobacteriaceae con los portaobjetos para inmersión de uso industrial Thermo Scientific™ Oxoid™ Dip-Slides™.
Facilite el recuento de colonias de bacterias aeróbicas, levaduras, moho, bacterias coliformes y Enterobacteriaceae con los portaobjetos para inmersión de uso industrial desechables Thermo Scientific™ Oxoid™ Dip-Slides™.Los dispositivos para inmersión son sencillos de utilizar para el operador y adecuados para laboratorios con espacio limitado. Están recubiertos por ambas caras con un medio de cultivo sólido, lo que permite utilizar distintos medios en cada lado y ahorrar tiempo y dinero.
Los portaobjetos para inmersión se diseñaron originalmente para determinar los recuentos de bacterias en muestras de orina. Con los años, se han modificado para incluir dos caras: una es un medio para especies grampositivas y la otra para especies gramnegativas. Con los portaobjetos de inmersión de Thermo Scientific, el proceso de recuento de colonias ahorra tiempo y dinero y permite exponer las muestras a dos medios diferentes simultáneamente.
  • Está fabricado con plástico desechable con bordes en relieve para garantizar un espesor uniforme del medio de cultivo.
  • La rejilla moldeada facilita el recuento de las colonias
  • Su forma garantiza el drenaje de líquidos.
  • El tapón forma una cómoda asa por la que se puede agarrar sin riesgos de tocar el medio de cultivo
  • Se incluyen tablas de levaduras, hongos y bacterias, lo que hace que examinar el crecimiento sea sencillo para el operador y adecuado para laboratorios con espacio limitado.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific, que combina potentes productos de prueba manuales, semiautomáticos y completamente automatizados y una amplia línea de productos de diagnóstico y medios para ofrecer una solución integral a fin de proporcionar rápidamente los productos que necesita y los resultados de calidad de los que depende su laboratorio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento De 15 °C a 25 °C
Formato Portaobjetos para inmersión
Origen de fabricación Reino Unido
Tipo de medios Agar VRGB
Tipo de producto Recogida de muestras
Cantidad 10/paq.